安全性情報
8.43654
Sigma-Aldrich
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
別名:
Phenyl acetic aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-574-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.35 hPa ( 19 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-10 °C
転移温度
flash point 68 °C (External MSDS)
溶解性
slightly soluble 2.21 g/L
密度
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI Key
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
154.4 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
68 °C - (External MSDS)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体