Merck
M84410
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-チオフェンカルボキシアルデヒド
98%
別名:
NSC 87542
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6OS
CAS番号:
分子量:
126.18
Beilstein:
106896
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M84410-BULK:
M84410-VAR:
M84410-5G:
M84410-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1