Merck
283452
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-チオフェンカルボキシアルデヒド
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrOS
CAS番号:
分子量:
191.05
Beilstein:
108455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
bp
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde has been used:
  • as building block for the synthesis of tetrahydroisoquinolinones
  • in the synthesis of 3-[(4-bromo-2-thienyl)methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1,2,4-triazole
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
283452-25G:
283452-BULK:
283452-VAR:
283452-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
3-[(4-Bromo-2-thienyl) methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
Yang J-G and Pan F-Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2342-o2344 (2004)
M Lebl
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(9), 1305-1310 (1999-05-26)
A new technique for high throughput solid phase synthesis using the centrifuge based liquid removal from readily available standard microtiterplates is described. This technique eliminates the filtration step and is therefore applicable to simultaneous processing of an unlimited number of