Merck
716553
Sigma-Aldrich
3-ブロモチオフェン-2-カルボキシアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrOS
CAS番号:
分子量:
191.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
(Liquid or Solid)
屈折率
n20/D 1.635
密度
1.755 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
InChI Key
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
716553-1G:
716553-VAR:
716553-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)