Merck
702676
Sigma-Aldrich
4-メチルチオフェン-2-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
4-メチル-2-チオフェンカルボアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6OS
CAS番号:
分子量:
126.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.578
bp
88-92 °C/5 mmHg
密度
1.025 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F
引火点(℃)
92 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
702676-VAR:
702676-5G:
702676-1G:
702676-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)