由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
蒸気圧
138 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥90%
光学活性
[α]20/D +22°, neat
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
SMILES記法
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
その他情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W296309-BULK-K:
W296309-100G-K:
W296309-BULK:
W296309-100G:
W296309-VAR:
W296309-VAR-K:
W296309-SAMPLE:
W296309-1KG-K:
W296309-1KG:
W296309-5KG:
W296309-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W296309-5KG | |
W296309-100G | |
W296309-100G-K | 4061837518089 |
W296309-1KG | |
W296309-1KG-K | 4061835566204 |
W296309-SAMPLE | |
W296309-SAMPLE-K | 4061837518102 |