Merck
427470
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-N-ベンジル-α-メチルベンジルアミン
99%
別名:
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)benzylamine, (S)-(−)-N-Benzyl-α-phenylethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NHCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
211.30
Beilstein:
3650264
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D −40°, neat
光学純度
ee: ≥97% (HPLC)
屈折率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
171 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI Key
ZYZHMSJNPCYUTB-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of a cardioprotective drug named CP-060S.
  • To prepare (1S,2S,3S,5R)-tert-butyl 3-[benzyl((S)-1-phenylethyl)amino]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-carboxylate, an intermediate used to synthesize pinane-based β- and γ-amino acids.
  • To prepare urea derivatives as potent antimicrobial agents.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
427470-VAR:
427470-BULK:
427470-50ML:
427470-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective synthesis of pinane-based beta-and gamma-amino acids via conjugate addition of lithium amides and nitromethane
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(20), 2498-2504 (2010)