Merck
433810
Sigma-Aldrich
(−)-ビス[(S)-1-フェニルエチル]アミン
99%
別名:
(−)-ビス[(S)-α-メチルベンジル]アミン, [S-(R*,R*)]-(−)-ビス(α-メチルベンジル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5CH(CH3)]2NH
CAS番号:
分子量:
225.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
光学純度
ee: ≥99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.5525 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(−)-ビス[(S)-1-フェニルエチル]アミンは、次の用途で使用できます。
  • ホスホロアミダイト(フェリンガ)リガンドの合成において主要な中間体として。
  • 新規マクロライド系化合物であるラソノライドAのC(18)-C(24)ユニット調製において反応物として。
  • タクリン−フペルジンAハイブリッドの合成の出発物質として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
433810-10G:
433810-VAR:
433810-1G:
433810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-di (1-phenylethyl) aminophosphine. scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Organic Syntheses (2008)