Merck
220566
Sigma-Aldrich
イソシアン酸(S)-(−)-α-メチルベンジル
98%
別名:
イソシアン酸(S)-(−)-1-フェニルエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
147.17
Beilstein:
4230972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −10°, neat
光学純度
ee: 96% (GLC)
屈折率
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(S)-(-)-α-メチルベンジルイソシアナートは、鏡像異性体の分離のために広く使用されているキラル誘導体化剤です。
アプリケーション
(S)-(-)-α-メチルベンジルイソシアナートは、ラセミ(±)-6aR,11aR-マーキアインを分離して(-)-カベネグリンA-Iの合成に重要な中間体である(-)-型を得るためのキラル補助基として使用される可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
220566-BULK:
220566-1G:
220566-250MG:
220566-5G:
220566-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Resolution of salbutamol enantiomers in human urine by reversed-phase high performance liquid chromatography after derivatization with (S)-(-)-a-methylbenzyl isocyanate.
Kim KH, et al.
Archives of Pharmacal Research, 20(5), 486-490 (1997)
Absolute configuration and total synthesis of (-)-cabenegrin AI.
Tokes AL, et al.
Tetrahedron, 55(30), 9283-9296 (1999)
Determination of pindolol enantiomers in human plasma and urine by simple liquid-liquid extraction and high-performance liquid chromatography.
Beal JL and Tett SE
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 715(2), 409-415 (1998)
Determination of the optical purity of (R)-terbutaline by 1 H-NMR and RP-LC using chiral derivatizing agent,(S)-(-)-a-methylbenzyl isocyanate.
Kim KH, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(5), 947-956 (2001)
Myriam Matoga et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 17(6), 375-379 (2003-04-10)
The derivatization of racemic 5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-amino-2-oxazoline, developed as an imidazoline binding sites ligand, with (+)-(R)-alpha-methylbenzyl isocyanate was performed in chloroform. The reaction led to two pairs of diastereomers, which were separated by RP-HPLC. A kinetic study of the derivatization reaction was