グレード
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −10.5±0.5°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.513
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77970-VAR:
77970-5ML:
77970-1ML:
77970-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)