アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −45°, c = 3.5 in toluene
光学純度
ee: 95% (GLC)
屈折率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
106-108 °C/0.16 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
SMILES記法
C[C@@H](N=C=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO/c1-10(14-9-15)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10H,1H3/t10-/m1/s1
InChI Key
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
220442-1G:
220442-5G:
220442-BULK:
220442-VAR:
220442-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)