アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +10°, neat
光学純度
ee: 96% (GLC)
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Paper Title: Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats. (Trushin N, Hecht SS, 1999).
- Paper Title: Absolute configuration of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol formed metabolically from 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone. (Hecht SS, Spratt TE, Trushin N, 1997).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
220574-1G:
220574-VAR:
220574-BULK:
220574-250MG:
220574-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)