Merck
77968
Supelco
(R)-(+)-α-メチルベンジルイソシアナート
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
別名:
(R)-(+)-1-フェニルエチルイソシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
147.17
Beilstein:
3196930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +10.5±0.5°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
1.046 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-a-Methylbenzyl isocyanate [(R)-(+)-MBIC] is a derivatizing agent.
アプリケーション
(R)-(+)-MBIC has been used in derivatization of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol to form 4-(methylnitrosamino)-1-(a-methylbenzylcarbamoyl)-1-(3-pyridyl)butane. It has also been used in isolating hydroxyl acid, converting it to Methyl-4-[(S)-a-methylbenzylcarbamoyl]-4-(3-pyridyl)- butanoate which was further analysed by LC-MS/MS.1 It reacts with hydrate hydrochloride ketoaniline to yield hemiaminal, 3-((1R)-1-Phenylethyl)-(4S)-6-chloro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-1,3,4-trihydroquinazolin-2-one.
その他情報
Reagent used for the determination of the enantiomeric purity of alcohols and amines
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77968-BULK:
77968-VAR:
77968-1ML:
77968-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W. Pereira et al.
Analytical Letters, 3, 23-23 (1970)
Determination of metoprolol enantiomers in plasma and urine using (S)-(-)-phenylethyl isocyanate as a chiral reagent.
G Pflugmann et al.
Journal of chromatography, 421(1), 161-164 (1987-10-09)
General scope of 1,4-diastereoselective additions to a 2(3H)-quinazolinone: practical preparation of HIV therapeutics.
Magnus NA
The Journal of Organic Chemistry, 68(3), 754-761 (2003)
K.C. Rice et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 592-592 (1980)
Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats.
Trushin N, Hecht SS.
Chemical Research in Toxicology, 12(2), 164-171 (1999)