Merck
66181
Sigma-Aldrich
N-スクシンイミジル N-メチルカルバマート
≥97.0% (N), for peptide synthesis
別名:
MIC代替剤, メチルイソシアナート代替剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O4
CAS番号:
分子量:
172.14
Beilstein:
1531863
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N-スクシンイミジル N-メチルカルバマート, ≥97.0% (N)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (N)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
imide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
InChI Key
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
毒性のあるイソシアン酸メチル(MIC)と化学的に同等で安全な結晶性の物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
66181-25G:
66181-5G:
66181-VAR:
66181-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)