Merck
W244740
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
natural, 98%, FG
別名:
Ethyl pelargonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
2447
Beilstein:
1759169
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.107
NACRES:
NA.21
官能:
oily; nutty; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気圧
0.08 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
oily; nutty; fruity
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W244740-5KG-K:
W244740-SAMPLE-K:
W244740-1KG-K:
W244740-BULK-K:
W244740-25KG-K:
W244740-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)