Merck
PHL89522
ギンコール酸C15:1
phyproof® Reference Substance
別名:
22:1-ω7-アナカルディック酸, 6-[(8Z)-ペンタデセニル]-サリチル酸, アナカルジン酸モノエン, ギンコール酸 I, ロマニカルディック酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O3
CAS番号:
分子量:
346.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChI Key
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
509.9 °F - (calculated)
引火点(℃)
265.5 °C - (calculated)
適用法令
Jan Code
PHL89522-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)