Merck
Y0002161
ノメゲストロール アセタート
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17-アセトキシ-6-メチル-19-ノルプレグナ-4,6-ジエン-3,20-ジオン, NOMAc, Org 10486-0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30O4
CAS番号:
分子量:
370.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
megesterol
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI Key
IIVBFTNIGYRNQY-YQLZSBIMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nomegestrol acetate for ID and assay CRS EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
プロゲストーゲン;避妊薬
酢酸ノメゲストロール(NOMAc)は、強力かつ高選択的なプロゲストーゲンであり、プロゲステロン受容体に対する完全アゴニストです。他のステロイド受容体への結合は全くないか、ほとんどわずかです。視床下部-下垂体系を介した強力な抗性腺刺激ホルモン活性を示し、強い抗エストロゲン作用を発揮するとともに、部分的な抗アンドロゲン作用も認められています。NOMAcは、避妊薬として多くの製剤に使用されています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y00021614061841446286