アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +80 to +95°, c = 1 (CHCl3)
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI Key
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0356-VAR:
SML0356-BULK:
SML0356-25MG:
SML0356-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.