Merck
E8126
Sigma-Aldrich
エクイリン
別名:
1,3,5(10),7-エストラテトラエン-3-オール-17-オン, 3-ヒドロキシ-1,3,5(10),7-エストラテトラエン-17-オン, 7-デヒドロエストロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20O2
CAS番号:
分子量:
268.35
Beilstein:
2624302
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
inhibition assay: suitable
mp
238-240 °C (lit.)
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
InChI Key
WKRLQDKEXYKHJB-HFTRVMKXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
エクイリンは雌ウマのエストロゲンであり、主にホルモン補充療法のためのエストロゲン混合製剤で使用されます。本化合物は、雌ウマ胎盤のミクロソームで合成されます。本化合物はエストロゲン受容体β (ERβ)発現を媒介し、アテローム性動脈硬化症における単球接着を促進するnuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells(NF-κB)の活性化をもたらします。In vitroでのエクイリンは、エストロンから17β-エストラジオールへの変換を触媒する17β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ1型(17β-HSD1)を阻害します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E8126-VAR:
E8126-250MG:
E8126-100MG:
E8126-1G:
E8126-50MG:
E8126-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Equilin
Handbook of Hormones, 582-582 (2016)
Structure of the ternary complex of human 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 with 3-hydroxyestra-1, 3, 5, 7-tetraen-17-one (equilin) and NADP+
Sawicki MW, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(3), 840-845 (1999)
Equilin and equilenin biosynthesis. Stereochemistry of aromatization of 3-hydroxy-3, 5, 7-androstatrien-17-one by horse placenta
Mitsuteru N and Yoshio O
Journal of Steroid Biochemistry, 26(1), 137-143 (1987)
Fumitake Ito et al.
PloS one, 14(1), e0211462-e0211462 (2019-01-31)
The adhesion of monocytes to endothelial cells, which is mediated by adhesion molecules, plays a crucial role in the onset of atherosclerosis. Conjugated equine estrogen, which is widely used for estrogen-replacement therapy, contains both estrone sulfate and various nonhuman estrogens
C Azoulay
La Revue de medecine interne, 25(11), 806-815 (2004-10-27)
The data concerning post-menopausal hormone replacement therapy (HRT) were recently completely modified. The aim of this review is to present the last studies about post-menopausal HRT and to describe new alternatives to this treatment. In May 2002, the women's health