Merck
Y0001507
酢酸メゲストロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17α-アセトキシ-6-メチル-4,6-プレグナジエン-3,20-ジオン, 17α-ヒドロキシ-6-メチル-4,6-プレグナジエン-3,20-ジオン17-アセタート, 17α-ヒドロキシ-6-メチル-6-デヒドロプロゲステロン17-アセタート, メゲストロール17-アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O4
CAS番号:
分子量:
384.51
Beilstein:
1917291
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
megesterol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Megestrol acetate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001507-1EA:
Y0001507:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)