Y0001514
酢酸メゲストロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17α-アセトキシ-6-メチル-4,6-プレグナジエン-3,20-ジオン, 17α-ヒドロキシ-6-メチル-4,6-プレグナジエン-3,20-ジオン17-アセタート, 17α-ヒドロキシ-6-メチル-6-デヒドロプロゲステロン17-アセタート, メゲストロール17-アセタート
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
megesterol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001514:
Y0001514-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)