製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
202-204 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC(=C)[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
InChI Key
UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Milk using turborFlow online solid phase extraction (SPE) combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Kidney fats by ultra-performance convergence chromatography-tandem mass spectrometry.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33998-VAR-R:
33998-100MG-R:
33998-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック