M6013
Medroxyprogesterone
別名:
17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 6α-Methyl-5-pregnen-17α-ol-3,20-dione, 6-Dihydromegestrol
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI Key
FRQMUZJSZHZSGN-HBNHAYAOSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M6013-VAR:
M6013-1G:
M6013-BULK:
M6013-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)