46412
メドロキシプロゲステロン17-アセタート
VETRANAL®, analytical standard
別名:
17α-アセトキシ-6α-メチルプロゲステロン, 17α-ヒドロキシ-6α-メチル-4-プレグネン-3,20-ジオン 17-アセタート, 6α-メチル-17α-アセトキシプロゲステロン, 6α-メチル-17α-ヒドロキシプロゲステロンアセタート
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-207 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI Key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46412-BULK:
46412-VAR:
46412-250MG:
46412-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック