Merck
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
別名:
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O · HCl
CAS番号:
分子量:
253.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
InChI Key
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
92939-VAR:
92939-BULK:
92939-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)