BP501
D(−)-ノルゲストレル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
13β-エチル-17α-エチニル-17β-ヒドロキシゴン-4-エン-3-オン, 17α-エチニル-18-ホモ-19-ノル-テストステロン, 18,19-ジノル-13β-エチル-17β-ヒドロキシ-4-プレグネン-20-イン-3-オン, 18,19-ジノル-4-プレグネン-20-イン-3-オン, レボノルゲストレル
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levonorgestrel
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
BP501:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック