Merck
T60208
Sigma-Aldrich
トリエチル メタントリカルボキシラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH(CO2C2H5)3
CAS番号:
分子量:
232.23
Beilstein:
1793645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T60208-BULK:
T60208-5KG:
T60208-25G:
T60208-VAR:
T60208-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)