Merck
T59854
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
246.26
Beilstein:
1796294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T59854-BULK:
T59854-100G:
T59854-5G:
T59854-25G:
T59854-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)