蒸気密度
3.67 (vs air)
品質水準
蒸気圧
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
99%
expl. lim.
5.1 %
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC(OC)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 41573 | 93313 | 90362 |
---|---|---|---|
density 1.053 g/mL at 25 °C | density 1.05 g/mL at 20 °C | density 1.05 g/mL at 20 °C | density 1.05 g/mL at 20 °C |
refractive index n20/D 1.43 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.360 |
form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains - | contains - | contains - |
Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108456-BULK:
108456-VAR:
108456-1L:
108456-500ML:
108456-20L:
108456-250ML:
108456-18L:
この製品を見ている人はこちらもチェック