Merck
93313
Supelco
Trizma®塩酸塩緩衝液
BioUltra, for molecular biology, pH 7.4
別名:
トリスアミノメタン(ヒドロキシメチル)塩酸塩緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
3675235
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
ND.02
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
1.0 M tris-HCl
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.4±0.1 (25 °C)
密度
1.05 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Reduced glutathione inhibits rabbit and rat skeletal muscle lactate dehydrogenase and prevents dinitrophenol induced extracellular acidification by an epithelial cell line.: This study investigates how Trizma® hydrochloride buffer solution maintains pH stability, critical for accurately assessing the biochemical interactions in muscle and epithelial cells (Wimberger et al., 1997).
その他情報
RNA調製のバッファ-の成分(SETバッファ-)です
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93313-BULK:
93313-VAR:
93313-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation of RNA.
S L Berger et al.
Methods in enzymology, 180, 3-13 (1989-01-01)
Anna Iwaniak et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
In silico and in vitro methods were used to analyze ACE- and DPP-IV-inhibiting potential of Gouda cheese with a modified content of β-casein. Firstly, the BIOPEP-UWM database was used to predict the presence of ACE and DPP-IV inhibitors in casein