Merck
164534
Sigma-Aldrich
オルト安息香酸トリメチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
182.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
87-88 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
COC(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-10(12-2,13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
詳細
Trimethyl orthobenzoate reacts with P-dimethylaminophosphonic acid bis(1-methylhydrazide) to yield 1,2,5,6-tetrahydro-1,5-dimethyl-6-(N,N-dimethylamino)-6-phenyl-1,2,4,5,6-tetrazaphosphorine-6-oxide.
アプリケーション
Trimethyl orthobenzoate was used in the preparation of 5-phenyl-4,6-dipyrrin and 2,3-orthoester derivatives of ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranoside.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
164534-10G:
164534-VAR:
164534-BULK:
164534-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
R G Hicks et al.
Inorganic chemistry, 40(8), 1865-1870 (2001-04-21)
Reaction of P-dimethylaminophosphonic acid bis(1-methylhydrazide) (6) with trimethyl orthobenzoate gave 1,2,5,6-tetrahydro-1,5-dimethyl-6-(N,N-dimethylamino)-6-phenyl-1,2,4,5,6-tetrazaphosphorine-6-oxide (7), which was subsequently oxidized to the corresponding P-diemthylamino-6-phosphaverdazyl (5) as a persistent radical. Analysis of the electron paramagnetic resonance spectrum of 5 revealed significant spin density on the
Reactions between pyrrole and orthoesters: preparation of tri-(pyrrol-2-yl) alkanes.
Reese CB and Yan H.
Tetrahedron Letters, 43(32), 5545-5547 (2001)
Incidence and avoidance of stereospecific 1, 2-ethylthio group migration during the synthesis of ethyl 1-thio-a-l-rhamnopyranoside 2, 3-orthoester.
Auzanneau F-I and Bundle DR.
Carbohydrate Research, 212, 13-24 (1991)