Merck
232238
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸ピリジニウム
98%
別名:
p-トルエンスルホン酸 ピリジン塩, PPTS, ピリジン p-トルエンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO3S
CAS番号:
分子量:
251.30
Beilstein:
3764305
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
官能基
tosylate
SMILES記法
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI Key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-プロリンと共触媒として用いることで、ジオキサノンとアルデヒドとの不斉アルド-ル縮合の収率とエナンチオ選択性が向上します
テトラヒドロピラニルエ-テルの合成における効率的な触媒(DHP(製品番号D106208)を用いてOH基を保護)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232238-25G:
232238-BULK:
232238-100G:
232238-500G:
232238-5G:
232238-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 2387-2387 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1722-1722 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 5086-5086 (1992)
Zimeng Wang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(12), 3539-3547 (2017-08-23)
Nanocomposite microparticle (nCmP) systems exhibit promising potential in the application of therapeutics for pulmonary drug delivery. This work aimed at identifying the optimal spray-drying condition(s) to prepare nCmP with specific drug delivery properties including small aerodynamic diameter, effective nanoparticle (NP)
Zimeng Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 525(1), 264-274 (2017-04-30)
Biocompatible, biodegradable polymers are commonly used as excipients to improve the drug delivery properties of aerosol formulations, in which acetalated dextran (Ac-Dex) exhibits promising potential as a polymer in various therapeutic applications. Despite this promise, there is no comprehensive study