Merck
10445
Sigma-Aldrich
アニスアルデヒドジメチルアセタール
≥98.5% (GC)
別名:
4-メトキシベンズアルデヒドジメチルアセタール, α,α,4-トリメトキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2048930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
屈折率
n20/D 1.505
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: soluble
alcohol: soluble
密度
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(OC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
InChI Key
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
詳細
アニスアルデヒドジメチルアセタールは、澄明で無色~淡黄色の液体です。アニスアルデヒドジメチルアセタールの引火点は114.0°Cです。塩化鉄(III)を触媒とするアリルトリメチルシランとアリル化反応を起こします。アニスアルデヒドジメチルアセタールは、1-フェニルベンジリデンシクロプロパンとのイッテルビウム触媒タンデムカルボアルコキシル化/フリーデル・クラフツ反応を経て、1-(p-アニシル)-2-(2-メトキシエチル)-3-フェニルインデンを生成します
アプリケーション
アニスアルデヒドジメチルアセタールは、リピドAの模倣前駆体の合成に使用されました。また、2,5-ジオキソピロリジン-1-イル-3-((4R)-2-(4-メトキシフェニル)-5,5-ジメチル-1,3-ジオキサン-4-カルボキシアミド)プロパノエートの合成に使用されました。
その他情報
炭水化物化学などで使用される、ジオールの保護基試薬です。アセタール保護は、穏和な条件下で選択的に切断することができます
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10445-250ML-F:
10445-50ML-F:
10445-INTR-F:
10445-BULK-F:
10445-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iron (III) chloride-catalyzed effective allylation reactions of aldehydes with allyltrimethylsilane.
Watahiki T and Oriyama T.
Tetrahedron Letters, 43(49), 8959-8962 (2002)
R. Johansson et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2371-2371 (1984)
M. Kloosterman et al.
Rec. Trav. Chim., 103, 243-243 (1984)
Synthesis of a Precursor of a Lipid A Mimic.
Barath M, et al.
Chemical Papers, 57(2), 125-130 (2003)
Yasumasa Hara et al.
Journal of natural medicines, 72(1), 280-289 (2017-12-07)
A new amide, named dehydropropylpantothenamide (1), was obtained by a co-culture of Nocardia tenerifensis IFM 10554