301930
2,2-ビス(ブロモメチル)-1,3-プロパンジオール
98%
別名:
1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, Dibromoneopentyl glycol, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
About This Item
おすすめの製品
蒸気圧
10 mmHg ( 178 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
InChI Key
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
301930-VAR:
301930-25G:
301930-1KG:
301930-BULK:
301930-3KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック