Merck
538256
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール
99%
別名:
NPG グリコール, ネオペンチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
605291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
<0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオールは、空気に暴露すると容易に吸湿します。
アプリケーション
2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオールは、以下の合成に使用されます:
  • 2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール環状クロロりん酸
  • 2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール環状フェニルホスホネート
  • [1',3'-(2',2'-ジメチルプロピレン)]-2-ヨード-3-オクチル-5-チエニルボロネート
  • 環状炭酸エステル
  • 2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオールビス(環状-2,2-ジメチルトリメチレン亜リン酸塩)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538256-3KG:
538256-25G:
538256-500G:
538256-VAR:
538256-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphorus-containing derivatives of 2, 2-dimethyl-1, 3-propanediol
McCONNELL RL and Coover Jr HW
The Journal of Organic Chemistry, 24.5, 630-635 (1959)
New convenient synthesis of highly regioregular poly (3-octylthiophene) based on the Suzuki coupling reaction
Guillerez S and Bidan G
Synt. Metals, 93.2, 123-126 (1998)
Synthesis of 6-membered cyclic carbonates from 1, 3-diols and low CO2 pressure: a novel mild strategy to replace phosgene reagents
Gregory GL, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5.49 , 39404-39408 (2015)
L Sisfontes et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 155(2), 117-122 (1986-03-16)
Patients attending a general hospital for various reasons were screened for raised serum gamma glutamyltransferase (gamma-GT) and positive blood alcohol concentration (BAC). The results served as objective biochemical tests of heavy drinking. Among 419 individuals, 50 (11.9%) met these requirements
Zhengrong Yang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1859(1), 48-60 (2016-10-27)
Structural changes in mouse P-glycoprotein (Pgp) induced by thermal unfolding were studied by differential scanning calorimetry (DSC), circular dichroism and fluorescence spectroscopy to gain insight into the solution conformation(s) of this ABC transporter that may not be apparent from current