Merck
93370
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリス(ヒドロキシメチル)プロパン
dist., ≥98.0% (GC)
別名:
2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール, トリメチロールプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1698309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
自己発火温度
1301 °F
品質
dist.
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
56-61 °C
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,1,1-トリス(ヒドロキシメチル)プロパンは、さまざまなポリグリセロールおよびポリラクチドの合成の出発物質として使用されます。また、単分子磁石としてマンガンベースの金属有機錯体を構築するための三脚配位子として使用されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
180 °C - Cleveland open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93370-250G:
93370-1KG:
93370-6X1KG:
93370-BULK:
93370-50G:
93370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Telechelic and star-shaped poly (L-lactide) s by means of bismuth (III) acetate as initiator.
Kricheldorf HR, et al.
Biomacromolecules, 5(2), 492-496 (2004)
A family of manganese rods: Syntheses, structures, and magnetic properties.
Rajaraman G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(47), 15445-15457 (2004)
Synthesis, characterization, and viscoelastic properties of high molecular weight hyperbranched polyglycerols.
Kainthan RK, et al.
Macromolecules, 39(22), 7708-7717 (2006)
Synthesis, structure, and magnetic properties of a [Mn22] wheel-like single-molecule magnet.
Murugesu M, et al.
Inorganic Chemistry, 43(14), 4203-4209 (2004)
Y Y Linko et al.
Journal of biotechnology, 66(1), 41-50 (1998-12-29)
The interest in the applications of biocatalysis in organic syntheses has rapidly increased. In this context, lipases have recently become one of the most studied groups of enzymes. We have demonstrated that lipases can be used as biocatalyst in the