グレード
technical grade
フォーム
viscous liquid
当量
138-154 (perchloric acid method)
分子量
226.70 g/mol
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
粘度
120-180 cP(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC1OC1.OCC(CO)(CC)CO
InChI
InChI=1S/C6H14O3.C3H5ClO/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;4-1-3-2-5-3/h7-9H,2-5H2,1H3;3H,1-2H2
InChI Key
HNCWRXZORGVRPD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
430269-1L:
430269-250ML:
430269-BULK:
430269-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック