アッセイ
97%
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(CO)(CO)COCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C12H26O5/c1-3-11(5-13,6-14)9-17-10-12(4-2,7-15)8-16/h13-16H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジ(トリメチロールプロパン)は、一次ヒドロキシ基の単量体単位で、四官能基コア分子として使用できます。
アプリケーション
ジ(トリメチロールプロパン)は、リパーゼ触媒超分子ポリマーの合成に使用できます。また、薬物送達に用いられる生物分解性ポリマーの生成に使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
416134-BULK:
416134-250G:
416134-1KG:
416134-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterization and in vitro degradation of 3D-microstructured poly (varepsilon-caprolactone) resins
Polym. Chem., 1(8), 1215-1225 (2010)
Rheological properties of concentrated solutions of aliphatic hyperbranched polyesters
Macromolecular Chemistry and Physics, 208(21), 2321-2330 (2007)
Biodegradable cross-linked poly (trimethylene carbonate) networks for implant applications: Synthesis and properties
Polymer, 54(11), 2668-2675 (2013)
Biomacromolecules, 8(6), 1794-1801 (2007-05-05)
Lipase-catalyzed terpolymerizations were performed with the monomers trimethylolpropane (B3), 1,8-octanediol (B2), and adipic acid (A2). Polymerizations were performed in bulk, at 70 degrees C, for 42 h, using immobilized lipase B from Candida antartica (Novozyme-435) as a catalyst. To determine