liquid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COCC(O)COCC(O)CO
InChI
1S/C27H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-27(32)35-23-26(31)22-34-21-25(30)20-33-19-24(29)18-28/h24-26,28-31H,2-23H2,1H3
InChI Key
JHSNLCCMZMGXLK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS003311-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dzhuliya Dzhonova et al.
PloS one, 13(8), e0203409-e0203409 (2018-08-31)
Local drug delivery systems that adjust the release of immunosuppressive drug in response to the nature and intensity of inflammation represent a promising approach to reduce systemic immunosuppression and its side effects in allotransplantation. Here we aimed to demonstrate that