75614
2-Palmitoylglycerol
analytical standard
別名:
β-Monopalmitin, 2-Hexadecanoylglycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoylglycerol, Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
保管温度
−70°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
InChI Key
BBNYCLAREVXOSG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
75614-VAR:
75614-25MG:
75614-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック