フォーム
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
160 °C/33 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
InChI Key
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416118-500ML:
416118-VAR:
416118-BULK:
416118-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック