Merck
D43050
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモ-1-プロパノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(Br)CH2OH
CAS番号:
分子量:
217.89
Beilstein:
1719127
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
95-97 °C/10 mmHg (lit.)
密度
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
InChI Key
QWVCIORZLNBIIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
合成ビルディングブロック,防火処理剤, 発がん性物質。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D43050-5G:
D43050-500G:4548173311050
D43050-VAR:
D43050-100G:4548173311043
D43050-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M D Gernon et al.
Chemistry and physics of lipids, 101(2), 215-222 (1999-10-26)
This work compares two reaction schemes for preparing 2,3-bis(fattyalkylthio)-1-propanols for further synthetic adaptation as hydrophobic analogs of lung surfactant phosphatidylcholines. An attempt to prepare 2,3-bis(fattyalkylthio)-1-propanols based on the previously published methods of Bell and co-workers (B.R. Ganong, C.R. Loomis, Y.A.
2,3-Dibromo-1-propanol.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III84-III84 (2004-01-01)
R Benigni
Mutagenesis, 6(5), 423-425 (1991-09-01)
A QSAR model based on the combination of two molecular descriptors--estimated electrophilic reactivity and Ashby's structural alerts--was used to predict the carcinogenicity of 44 chemicals currently bioassayed by the US National Toxicology Program. These predictions will be compared with the
S L Eustis et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 26(1), 41-50 (1995-06-01)
2,3-Dibromo-1-propanol is a metabolite of the flame retardant tris(2,3-dibromopropyl) phosphate, previously shown to be a mutagen and carcinogen in experimental animals. Toxicology and carcinogenesis studies of 2,3-dibromo-1-propanol were conducted by applying the chemical in 95% ethanol to the interscapular skin
2,3-Dibromo-1-propanol.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 82-83 (2004-08-25)