Merck
186651
Sigma-Aldrich
18-クラウン-6
greener alternative
99%
別名:
1,4,7,10,13,16-ヘキサオキサシクロオクタデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O6
CAS番号:
分子量:
264.32
Beilstein:
1619616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
42-45 °C (lit.)
官能基
ether
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI Key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
私たちは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を強化させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
18-クラウン-6は最も単純なクラウンエーテルで、塩基として水酸化カリウムが存在する状態でトリエチレングリコールと二塩化トリエチレングリコールを反応させて調製することができます。
アプリケーション
18-クラウン-6 は複素環式化合物N-アルキル化および官能基付加されたアルデヒドのアリル化の触媒に用いられることがあります。
KF‐アルミナを用いた環境負荷の少ないエーテル化のための添加物。
相間移動触媒として有用です。
融合テトラゾールと NaBH4 および水酸化カリウムの化学選択的還元において用いられる相転移触媒。
その他情報
(-CH2CH2O)単位の繰り返しユニットからなるマクロ環状ポリエ-テル。化合物はイオノフォアです(カチオンと安定な錯体を形成します)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
186651-BULK:
186651-5G:
186651-VAR:
186651-100G:
186651-25G:
186651-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seul-A Park et al.
Nature communications, 10(1), 2601-2601 (2019-06-15)
Environmental and health concerns force the search for sustainable super engineering plastics (SEPs) that utilise bio-derived cyclic monomers, e.g. isosorbide instead of restricted petrochemicals. However, previously reported bio-derived thermosets or thermoplastics rarely offer thermal/mechanical properties, scalability, or recycling that match
Preparation and purification of 18-crown-6 [1, 4, 7, 10, 13, 16-hexaoxacyclooctadecane].
Gokel GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(16), 2445-2446 (1974)
Muyang Ban et al.
Nature communications, 9(1), 3892-3892 (2018-09-27)
Organometal halide perovskites (OHP) are promising materials for low-cost, high-efficiency light-emitting diodes. In films with a distribution of two-dimensional OHP nanosheets and small three-dimensional nanocrystals, an energy funnel can be realized that concentrates the excitations in highly efficient radiative recombination
Synthesis, 3275-3275 (2006)
Phase-transfer alkylation of heterocycles in the presence of 18-crown-6 and potassium tert-butoxide.
Guida WC and Mathre DJ
The Journal of Organic Chemistry, 45(16), 3172-3176 (1980)