Merck
188832
Sigma-Aldrich
15-クラウン-5
98%
別名:
15C5, 1,4,7,10,13-ペンタオキサシクロペンタデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O5
CAS番号:
分子量:
220.26
Beilstein:
1618144
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
93-96 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
O1CCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChI Key
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
15-クラウン-5は、錯体を形成する際にある種のアルカリ陽イオンに対して強力なキレート特性を有していることから、錯体化学においてリガンドとして一般的に使用されているクラウンエーテルです。15-クラウン-5の一部の誘導体は、異なる物理化学プロセス、相間移動反応、分離および輸送のためのイオンの選択的捕獲において、センサーやプローブとして使用されています。
アプリケーション
15-クラウン-5は、錯体化学においてリガンドとして一般的に使用されるクラウンエーテルです。アルカリ金属イオンと錯体を形成する能力を示します。
15-クラウン-5は以下の用途に使用できます:     
  • ナトリウムアミド(NaNH2)とフェニルアセチレンとのアニオン重合により、ポリフェニルアセチレン(PPA)を調製するための相間移動触媒として。  
  • パラジウム錯体触媒を用いたマロン酸塩による酢酸アリルのアリルアリキル化反応において。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
188832-1KG:
188832-1G:
188832-250G:
188832-25G:
188832-5G:
188832-BULK:
188832-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Crown ethers for chemical analysis: A Review.
Yoshio M, et al.
Analytical Letters, 15(15), 1197-1276 (1982)
Intrinsic affinities of alkali cations for 15-crown-5 and 18-crown-6: bond dissociation energies of gas-phase M+? crown ether complexes.
More M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(2), 417-423 (1999)
A PVC-based benzo-15-crown-5 membrane sensor for cadmium
Srivastava SK, et al.
Electroanalysis, 8(10), 938-940 (1996)
Mechanistic and synthetic studies in catalytic allylic alkylation with palladium complexes of 1-(2-diphenylphosphino-1-naphthyl) isoquinoline
Brown JM, et al.
Tetrahedron, 50(15), 4493-4506 (1994)
A comparative study of the structure and luminescence of mono-and dinuclear crown-ether lanthanide complexes
de Souza KMN, et al.
Journal of Luminescence, 170, 571-587 (2016)