Merck
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
別名:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H20O5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
濃度
1 M in THF
密度
0.930 g/mL
保管温度
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChI Key
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.0 °F
引火点(℃)
-18.88 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901584-VAR:
901584-25ML:
901584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)