製品名
Fmoc-His(Trt)-OH, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]/D 87±5°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1
InChI Key
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47639-5G-F:
47639-100G-F:
47639-BULK-F:
47639-1KG-F:
47639-VAR-F:
47639-25G-F:
47639-1G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.