Merck
901591
Sigma-Aldrich
18-Crown-6 solution
1.0 M in THF
別名:
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H24O6
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
1.0 M in THF
密度
0.944 g/mL
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI Key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
NaBH4や水酸化カリウムとともに縮合テトラゾ-ルの化学選択的還元反応に用いる相間移動触媒です。
18-Crown-6 may be used to catalyze the N-alkylation of heterocyclic compounds and allylation of functionalized aldehydes.
Additive for greener etherification using KF-alumina.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.0 °F
引火点(℃)
-18.88 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901591-BULK:
901591-VAR:
901591-25ML:4548173361093
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and purification of 18-crown-6 [1, 4, 7, 10, 13, 16-hexaoxacyclooctadecane].
Gokel GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(16), 2445-2446 (1974)
Synthesis, 3275-3275 (2006)
Phase-transfer alkylation of heterocycles in the presence of 18-crown-6 and potassium tert-butoxide.
Guida WC and Mathre DJ
The Journal of Organic Chemistry, 45(16), 3172-3176 (1980)
Yu Chen et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(11), 2020-2030 (2012-08-29)
Absolute 18-crown-6 (18C6) binding affinities of four protonated acetylated amino acids (AcAAs) are determined using guided ion beam tandem mass spectrometry techniques. The AcAAs examined in this work include: N-terminal acetylated lysine (N(α)-AcLys), histidine (N(α)-AcHis), and arginine (N(α)-AcArg) as well
Hiroaki Kotani et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(29), 11092-11095 (2011-06-28)
Addition of potassium superoxide with 18-crown-6 ether (KO(2)(•-)-18-crown-6) to a toluene solution of an acridinium ion-linked porphyrin triad (Acr(+)-H(2)P-Acr(+)) resulted in a remarkable enhancement of the fluorescence intensity. Thus, Acr(+)-H(2)P-Acr(+) acts as an efficient fluorescence sensor for superoxide. Electron transfer