Merck
QBD11203
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-TFP ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H104BrF4NO27
分子量:
1415.35
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
InChI
1S/C59H104BrF4NO27/c60-52-55(66)65-2-4-69-6-8-71-10-12-73-14-16-75-18-20-77-22-24-79-26-28-81-30-32-83-34-36-85-38-40-87-42-44-89-46-48-91-50-49-90-47-45-88-43-41-86-39-37-84-35-33-82-31-29-80-27-25-78-23-21-76-19-17-74-15-13-72-11-9-70-7-5-68-3-1-56(67)9
InChI Key
VBBLKLCSQGAIQR-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Bromoacetamido-dPEG®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11203-1000MG:
QBD11203-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)