アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
関連するカテゴリー
特徴および利点
m-dPEG®24-TFP ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®24-TFP (2,3,5,6-tetrafluorophenyl) ester reacts with amines.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)