Merck
QBD11202
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®12-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H56BrF4NO15
分子量:
886.71
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)=O)=O
特徴および利点
Bromoacetamido-dPEG ®₁₂-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11202-100MG:
QBD11202-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)